2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502502-1G PC502502-250MG PC502502-5G
APOSPC502502-1GEA 438 EUR
APOSPC502502-1G APOSPC502502-250MG APOSPC502502-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561167
CAS nummer: 2244079-72-7