2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502511-1G PC502511-250MG PC502511-5G
APOSPC502511-1GEA 30.8 EUR
APOSPC502511-1G APOSPC502511-250MG APOSPC502511-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561169
CAS nummer: 2244082-19-5
UN: 1760
ADR: 8,III