2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502513-1G PC502513-250MG PC502513-5G
APOSPC502513-1GEA 35.1 EUR
APOSPC502513-1G APOSPC502513-250MG APOSPC502513-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28399110
CAS nummer: 1799439-11-4