2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502518-1G PC502518-250MG PC502518-5G
APOSPC502518-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502518-1G APOSPC502518-250MG APOSPC502518-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561153
CAS nummer: 2244078-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III