2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502521-1G PC502521-250MG
APOSPC502521-1GEA 570 EUR
APOSPC502521-1G APOSPC502521-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561154
CAS nummer: 2244086-99-3