2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502526-1G PC502526-250MG PC502526-5G
APOSPC502526-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502526-1G APOSPC502526-250MG APOSPC502526-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅NO
MW: 223.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22580791
CAS nummer: 1404194-78-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III