2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502528-1G PC502528-250MG PC502528-5G
APOSPC502528-1GEA 58.4 EUR
APOSPC502528-1G APOSPC502528-250MG APOSPC502528-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561152
CAS nummer: 2244080-89-3