3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502585-1G PC502585-250MG PC502585-5G
APOSPC502585-1GEA 0 EUR
APOSPC502585-1G APOSPC502585-250MG APOSPC502585-5G
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782075
CAS nummer: 916792-62-6