Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502590-1G PC502590-5G
APOSPC502590-1GEA 70.1 EUR
APOSPC502590-1G APOSPC502590-5G
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203758
CAS nummer: 128272-26-4