2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502596-1G PC502596-5G
APOSPC502596-1GEA 125 EUR
APOSPC502596-1G APOSPC502596-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08063904
CAS nummer: 143306-27-8