4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502598-25G PC502598-5G
APOSPC502598-25GEA 257 EUR
APOSPC502598-25G APOSPC502598-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861396
CAS nummer: 20274-69-5