Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502607-1G PC502607-5G
APOSPC502607-1GEA 169 EUR
APOSPC502607-1G APOSPC502607-5G
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203770
CAS nummer: 378231-19-7