Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502609-1G PC502609-5G PC502609-250MG
APOSPC502609-1GEA 70.1 EUR
APOSPC502609-1G APOSPC502609-5G APOSPC502609-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203726
CAS nummer: 26107-79-9