2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502631-1G PC502631-5G
APOSPC502631-1GEA 103 EUR
APOSPC502631-1G APOSPC502631-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
MW: 297.016 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398159
CAS nummer: 868166-20-5