Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502651-1G PC502651-5G
APOSPC502651-1GEA 0 EUR
APOSPC502651-1G APOSPC502651-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264510
CAS nummer: 126541-81-9