Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502652-1G PC502652-5G
APOSPC502652-1GEA 22 EUR
APOSPC502652-1G APOSPC502652-5G
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06637356
CAS nummer: 22227-63-0