3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502653-10G PC502653-1G PC502653-5G PC502653-25G
APOSPC502653-10GEA 1020 EUR
APOSPC502653-10G APOSPC502653-1G APOSPC502653-5G APOSPC502653-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847795
CAS nummer: 284047-98-9