[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502654-1G PC502654-250MG PC502654-5G
APOSPC502654-1GEA 70.1 EUR
APOSPC502654-1G APOSPC502654-250MG APOSPC502654-5G
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040241
CAS nummer: 180146-66-1