1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502655-1G PC502655-250MG PC502655-5G
APOSPC502655-1GEA 298 EUR
APOSPC502655-1G APOSPC502655-250MG APOSPC502655-5G
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044988
CAS nummer: 180146-67-2
UN: 3261
ADR: 8,III