Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502657-1G PC502657-25G PC502657-5G
APOSPC502657-1GEA 118 EUR
APOSPC502657-1G APOSPC502657-25G APOSPC502657-5G
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698082
CAS nummer: 900254-47-9