4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502660-1G PC502660-250MG PC502660-5G
APOSPC502660-1GEA 137 EUR
APOSPC502660-1G APOSPC502660-250MG APOSPC502660-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185770
CAS nummer: 101066-57-3