Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502675-1G PC502675-5G
APOSPC502675-1GEA 76 EUR
APOSPC502675-1G APOSPC502675-5G
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204128
CAS nummer: 327056-75-7