2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502684-1G
PC502684-5G
PC502684-10G
APOSPC502684-1GEA
61.4
EUR
APOSPC502684-1G
APOSPC502684-5G
APOSPC502684-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule:
C₈H₄BrF₃O₂ MW: 269.015 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11856022 CAS nummer: 1114809-17-4 |