Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502689-1G PC502689-5G
APOSPC502689-1GEA 40.9 EUR
APOSPC502689-1G APOSPC502689-5G
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110912
CAS nummer: 1131594-45-0