Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502691-1G PC502691-5G
APOSPC502691-1GEA 61.7 EUR
APOSPC502691-1G APOSPC502691-5G
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999511
CAS nummer: 1306763-53-0