5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502694-1G PC502694-5G
APOSPC502694-1GEA 144 EUR
APOSPC502694-1G APOSPC502694-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701032
CAS nummer: 685126-87-8
UN: 3265
ADR: 8,II