3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502696-1G PC502696-5G
APOSPC502696-1GEA 281 EUR
APOSPC502696-1G APOSPC502696-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333.928 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561242
CAS nummer: 1011531-45-5