3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC502704-1G PC502704-5G PC502704-10G
APOSPC502704-1GEA 95 EUR
APOSPC502704-1G APOSPC502704-5G APOSPC502704-10G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185387
CAS nummer: 1212021-55-0