2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502713-1G PC502713-250MG
APOSPC502713-1GEA 204 EUR
APOSPC502713-1G APOSPC502713-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393799
CAS nummer: 1261617-84-8