Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502714-1G PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA 596 EUR
APOSPC502714-1G APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399023
CAS nummer: 1261453-43-3