2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502716-1G PC502716-250MG
APOSPC502716-1GEA 728 EUR
APOSPC502716-1G APOSPC502716-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393817
CAS nummer: 1261791-09-6