2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502717-1G PC502717-250MG
APOSPC502717-1GEA 614 EUR
APOSPC502717-1G APOSPC502717-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.477 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393831
CAS nummer: 1261822-79-0
UN: 3265
ADR: 8 II