Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50280-1G PC50280-250MG
APOSPC50280-1GEA 622 EUR
APOSPC50280-1G APOSPC50280-250MG
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₈F₂N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30471216
CAS nummer: 1631960-98-9