2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502880-1G PC502880-250MG
APOSPC502880-1GEA 614 EUR
APOSPC502880-1G APOSPC502880-250MG
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
2,4-Dibromobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅Br₂F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079786
CAS nummer: 1780254-42-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable