3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502884-1G PC502884-250MG
APOSPC502884-1GEA 614 EUR
APOSPC502884-1G APOSPC502884-250MG
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride
Formule: C₈H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634829
CAS nummer: 2244087-79-2
UN: 3265
ADR: 8,III