2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502885-1G PC502885-250MG
APOSPC502885-1GEA 614 EUR
APOSPC502885-1G APOSPC502885-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634830
CAS nummer: 2244085-66-1
UN: 3265
ADR: 8,III