5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502887-1G PC502887-250MG
APOSPC502887-1GEA 614 EUR
APOSPC502887-1G APOSPC502887-250MG
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634832
CAS nummer: 2244083-48-3
UN: 3265
ADR: 8,III