4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502888-1G PC502888-250MG
APOSPC502888-1GEA 614 EUR
APOSPC502888-1G APOSPC502888-250MG
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride
Formule: C₈H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634833
CAS nummer: 2244085-01-4
UN: 3265
ADR: 8,III