4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502889-1G PC502889-250MG
APOSPC502889-1GEA 614 EUR
APOSPC502889-1G APOSPC502889-250MG
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22491802
CAS nummer: 1823057-30-2
UN: 3265
ADR: 8,III