tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502890-1G PC502890-250MG
APOSPC502890-1GEA 1320 EUR
APOSPC502890-1G APOSPC502890-250MG
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formule: C₈H₁₄F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17677141
CAS nummer: 1208080-55-0