tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502894-1G PC502894-250MG
APOSPC502894-1GEA 93.5 EUR
APOSPC502894-1G APOSPC502894-250MG
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31653057
CAS nummer: 2092899-88-0