tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502895-1G PC502895-250MG
APOSPC502895-1GEA 93.5 EUR
APOSPC502895-1G APOSPC502895-250MG
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formule: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31653058
CAS nummer: 2244064-17-1