tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC502897-1G PC502897-250MG
APOSPC502897-1GEA 70.1 EUR
APOSPC502897-1G APOSPC502897-250MG
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formule: C₁₄H₁₈F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31653061
CAS nummer: 2092899-90-4