3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502899-1G PC502899-250MG
APOSPC502899-1GEA 614 EUR
APOSPC502899-1G APOSPC502899-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formule: C₈H₅BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634835
CAS nummer: 2244087-06-5
UN: 3265
ADR: 8,III