2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502901-1G PC502901-250MG
APOSPC502901-1GEA 676 EUR
APOSPC502901-1G APOSPC502901-250MG
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28527821
CAS nummer: 1782526-83-3
UN: 3265
ADR: 8 III