2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502903-1G PC502903-250MG
APOSPC502903-1GEA 614 EUR
APOSPC502903-1G APOSPC502903-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634837
CAS nummer: 2244088-41-1
UN: 3261
ADR: 8 III