2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502904-1G PC502904-250MG
APOSPC502904-1GEA 614 EUR
APOSPC502904-1G APOSPC502904-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formule: C₈H₅BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634838
CAS nummer: 2244087-97-4
UN: 3265
ADR: 8,III