5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502907-1G PC502907-250MG
APOSPC502907-1GEA 577 EUR
APOSPC502907-1G APOSPC502907-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formule: C₈H₅BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31634841
CAS nummer: 2244086-36-8
UN: 3265
ADR: 8,II