2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC502994-1G PC502994-25G PC502994-5G
APOSPC502994-1GEA 80.4 EUR
APOSPC502994-1G APOSPC502994-25G APOSPC502994-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Formule: C₇H₃BrFNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22557657
CAS nummer: 364364-00-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III