2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC502996-1G PC502996-25G PC502996-5G PC502996-100G
APOSPC502996-1GEA 87.6 EUR
APOSPC502996-1G APOSPC502996-25G APOSPC502996-5G APOSPC502996-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formule: C₈H₃BrF₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800656
CAS nummer: 948294-38-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable